Tisk…
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9866-5G PC9866-500MG
APOSPC9866-5GEA 7870 CZK
APOSPC9866-5G APOSPC9866-500MG
Tetrafluorobenzene-1,3-diol 97%
Tetrafluorobenzene-1,3-diol
Vzorec: C₆H₂F₄O₂
Bod varu: 217…218 °C
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040202
CAS číslo: 16840-25-8