Tisk…
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9862-100G PC9862-25G PC9862-250G PC9862-500G PC9862-1KG
APOSPC9862-100GEA 910 CZK
APOSPC9862-100G APOSPC9862-25G APOSPC9862-250G APOSPC9862-500G APOSPC9862-1KG
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 97%
3-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₂
MDL Number: MFCD03788719
CAS číslo: 630125-49-4