Tisk…

Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9859-1G PC9859-5G
APOSPC9859-1GEA 2280 CZK
APOSPC9859-1G APOSPC9859-5G
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether 97+%
Allyl-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
Vzorec: C₈H₈F₈O
Bod varu: 150…151 °C/749mmHg
Hustota: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00443218
CAS číslo: 3108-07-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR