Tisk…
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9853-25G PC9853-5G PC9853-1G
APOSPC9853-25GEA 4140 CZK
APOSPC9853-25G APOSPC9853-5G APOSPC9853-1G
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Starting material for preparation of benzoisothiazolone & dithiobis(benzamide) antimicrobials.
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Bod tání: 157…160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00274210
CAS číslo: 313-12-2