Tisk…
Methyl-2,3-difluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,3-difluorobenzoate
PC9846-10G PC9846-25G PC9846-5G
APOSPC9846-10GEA 787 CZK
APOSPC9846-10G APOSPC9846-25G APOSPC9846-5G
Methyl-2,3-difluorobenzoate
Methyl-2,3-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Bod varu: 94 °C/ 15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203674
CAS číslo: 18355-74-3