Tisk…
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9845-1G PC9845-5G PC9845-25G
APOSPC9845-1GEA 910 CZK
APOSPC9845-1G APOSPC9845-5G APOSPC9845-25G
2,6-Difluoro-4-nitrophenol 98%
2,6-Difluoro-4-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175.0900 g/mol
Bod tání: 99.7…100.7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366521
CAS číslo: 658-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III