Tisk…

1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC9836-1G PC9836-5G
APOSPC9836-1GEA 2490 CZK
APOSPC9836-1G APOSPC9836-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₇F₃O₂
MW: 168,12 g/mol
Bod varu: 76 °C/14mmHg
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03425197
CAS číslo: 277756-45-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR