Tisk…
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-Difluoropyrrolidine HCl
PC9835-1G PC9835-250MG PC9835-5G
APOSPC9835-1GEA 705 CZK
APOSPC9835-1G APOSPC9835-250MG APOSPC9835-5G
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₄H₇F₂N
Bod tání: 128…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788948
CAS číslo: 163457-23-6