Tisk…
2,2-Difluoropropionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9834-1G PC9834-25G PC9834-5G
APOSPC9834-1GEA 622 CZK
APOSPC9834-1G APOSPC9834-25G APOSPC9834-5G
2,2-Difluoropropionic acid 97%
2,2-Difluoropropionic acid
Vzorec: C₃H₄F₂O₂
Bod varu: 140…141 °C
Bod tání: 36…45 °C
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093764
CAS číslo: 373-96-6