Tisk…
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC9833-1G PC9833-5G
APOSPC9833-1GEA 4140 CZK
APOSPC9833-1G APOSPC9833-5G
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
4-Nitro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259,11 g/mol
Bod varu: 103…104 °C/18mmHg
Bod tání: 23…25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728841
CAS číslo: 1978-20-7