Tisk…
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9831-1G PC9831-5G
APOSPC9831-1GEA 2570 CZK
APOSPC9831-1G APOSPC9831-5G
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Vzorec: C5H10ClF2N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03452800
CAS číslo: 496807-97-7