Tisk…
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9826-1G PC9826-25G PC9826-5G
APOSPC9826-1GEA 622 CZK
APOSPC9826-1G APOSPC9826-25G APOSPC9826-5G
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368774
CAS číslo: 115661-37-5