Tisk…

2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9820-1G PC9820-5G PC9820-25G
APOSPC9820-1GEA 4630 CZK
APOSPC9820-1G APOSPC9820-5G APOSPC9820-25G
2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-4-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Vzorec: C₁₈H₁₂F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037911
CAS číslo: 476472-22-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR