Tisk…
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9819-1G PC9819-5G PC9819-25G
APOSPC9819-1GEA 1910 CZK
APOSPC9819-1G APOSPC9819-5G APOSPC9819-25G
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
5-Ethynyl-1,2,3-trifluorobenzene
Vzorec: C₈H₃F₃
Bod varu: 53…54 °C/1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458177
CAS číslo: 158816-55-8
UN: 1993
ADR: 3,III