Tisk…
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Difluoromethoxy)-2-benzimidazolethiol, 5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, 5-(Difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzimidazole
PC9818-25G
APOSPC9818-25GEA 622 CZK
APOSPC9818-25G
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole 99%
5-(Difluoromethoxy)-2-mercaptobenzimidazole
Vzorec: C₈H₆F₂N₂OS
MW: 216,21 g/mol
Bod tání: 239…243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00467504
CAS číslo: 97963-62-7