Tisk…

Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 2-Amino-5-fluorobenzoate, 5-Fluoroanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Fluoroanthranilate, 2-Amino-5-fluorobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate

PC9817-100G
APOSPC9817-100GEA 5530 CZK
APOSPC9817-100G
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Bod varu: 100…102 °C/0,5mmHg
Bod tání: 34…40 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791308
CAS číslo: 319-24-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR