Tisk…
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9813-25G PC9813-1G PC9813-5G
APOSPC9813-25GEA 1820 CZK
APOSPC9813-25G APOSPC9813-1G APOSPC9813-5G
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
1,3-Difluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159.09
Bod varu: 176…177 °C
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012142
CAS číslo: 2265-94-3
EINECS: 218-867-0