Tisk…
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Fluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
PC9804-1G PC9804-5G PC9804-25G
APOSPC9804-1GEA 827 CZK
APOSPC9804-1G APOSPC9804-5G APOSPC9804-25G
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
2-Bromo-5'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094564
CAS číslo: 126581-65-5
UN: 3335
ADR: 9,III