Tisk…

2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Hydrazinyl-3-(trifluoromethyl)pyridine

PC9803-1G PC9803-5G
APOSPC9803-1GEA 992 CZK
APOSPC9803-1G APOSPC9803-5G
2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,13 g/mol
Bod tání: 64…65 °C
Hustota: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01320804
CAS číslo: 89570-83-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR