Tisk…
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9798-100G PC9798-25G PC9798-5G
APOSPC9798-100GEA 0 CZK
APOSPC9798-100G APOSPC9798-25G APOSPC9798-5G
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol 96%
1H,1H-Tricosafluoro-1-dodecanol
Vzorec: C₁₂H₃F₂₃O
Bod varu: 133 °C/30mmHg
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153235
CAS číslo: 423-65-4