2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9790-25G
PC9790-5G
PC9790-1G
APOSPC9790-25GEA
35710
CZK
APOSPC9790-25G
APOSPC9790-5G
APOSPC9790-1G
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Vzorec:
C₁₈H₁₂F₃NO MW: 315,3 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04037910 CAS číslo: 283597-72-8 |