Tisk…
Tritylium tetrafluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9789-25G PC9789-5G
APOSPC9789-25GEA 5390 CZK
APOSPC9789-25G APOSPC9789-5G
Tritylium tetrafluoroborate
Tritylium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₉H₁₅BF₄
Bod tání: 205…215 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013120
CAS číslo: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN: 3261
ADR: 8,II