Tisk…
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9784-1G PC9784-25G PC9784-5G
APOSPC9784-1GEA 705 CZK
APOSPC9784-1G APOSPC9784-25G APOSPC9784-5G
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁ClFN
Bod tání: 161…167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03452786
CAS číslo: 57395-89-8