Tisk…
3-Fluorosalicylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9781-1G PC9781-25G PC9781-5G
APOSPC9781-1GEA 622 CZK
APOSPC9781-1G APOSPC9781-25G APOSPC9781-5G
3-Fluorosalicylic acid 99%
3-Fluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153167
CAS číslo: 341-27-5