Tisk…
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoroethane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9780-100G PC9780-25G
APOSPC9780-100GEA 15680 CZK
APOSPC9780-100G APOSPC9780-25G
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoroethane 99%
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoroethane
Vzorec: BrF₂CCHClF
Bod varu: 52…53 °C
Hustota: 1,8636 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 354-06-3