4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9778-1G
PC9778-25G
APOSPC9778-1GEA
622
CZK
APOSPC9778-1G
APOSPC9778-25G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Vzorec:
C₅H₃F₃N₂OS Bod tání: 246…251 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00112978 CAS číslo: 368-54-7 |