Tisk…
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9770-25G PC9770-5G PC9770-1G
APOSPC9770-25GEA 35710 CZK
APOSPC9770-25G APOSPC9770-5G APOSPC9770-1G
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Vzorec: C₁₈H₁₂F₃NO
MW: 315,3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037917
CAS číslo: 849021-38-1