Tisk…
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9766-1G PC9766-250MG
APOSPC9766-1GEA 8070 CZK
APOSPC9766-1G APOSPC9766-250MG
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane 97%
2,2-Bis(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Vzorec: C₁₅H₆F₁₀O₂
Bod tání: 156…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320803
CAS číslo: 114611-30-2