Tisk…
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9760-1G PC9760-500MG
APOSPC9760-1GEA 7180 CZK
APOSPC9760-1G APOSPC9760-500MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
Bod tání: 102…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183554
CAS číslo: 387824-61-5