Tisk…
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9757-1G PC9757-5G
APOSPC9757-1GEA 3870 CZK
APOSPC9757-1G APOSPC9757-5G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacetone oxime
Vzorec: C₃H₃BrF₃NO
Bod varu: 80…90 °C/85mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038272
CAS číslo: 117341-57-8