2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9756-1G
PC9756-5G
APOSPC9756-1GEA
3270
CZK
APOSPC9756-1G
APOSPC9756-5G
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
Vzorec:
C₅H₅F₅O₃S MW: 240.15 g/mol Bod varu: 112…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03095419 CAS číslo: 73606-13-0 |