Tisk…
3-Fluorobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluorophenyl)(phenyl)methanone, m-Fluorobenzophenone
PC9753-25G PC9753-5G
APOSPC9753-25GEA 7180 CZK
APOSPC9753-25G APOSPC9753-5G
3-Fluorobenzophenone 98%
3-Fluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083553
CAS číslo: 345-69-7