Tisk…
4-Amino-3-fluorobenzoic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-3-fluorobenzoic Acid
PC9752-1G PC9752-5G
APOSPC9752-1GEA 622 CZK
APOSPC9752-1G APOSPC9752-5G
4-Amino-3-fluorobenzoic acid 97+%
4-Amino-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Bod tání: 212…218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01660374
CAS číslo: 455-87-8