Tisk…
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9750-1G PC9750-25G PC9750-5G
APOSPC9750-1GEA 622 CZK
APOSPC9750-1G APOSPC9750-25G APOSPC9750-5G
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₀FNO
MW: 203,21 g/mol
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01312350
CAS číslo: 36160-82-4