Tisk…
3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9743-1G PC9743-5G PC9743-10G
APOSPC9743-1GEA 827 CZK
APOSPC9743-1G APOSPC9743-5G APOSPC9743-10G
3,5-Difluoro-2-nitrophenol 98%
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃F₂NO₃
Bod tání: 46…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458165
CAS číslo: 151414-46-9