2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9740-1G
PC9740-5G
APOSPC9740-1GEA
4630
CZK
APOSPC9740-1G
APOSPC9740-5G
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Vzorec:
C₁₃H₉F₃N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04037908 CAS číslo: 88283-34-5 |