Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Trifluorormethoxy)phenol, α,α,α-Trifluoro-2-hydroxyanisole
PC9734-100G PC9734-25G PC9734-5G
APOSPC9734-100GEA 3770 CZK
APOSPC9734-100G APOSPC9734-25G APOSPC9734-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
2-(Trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₅F₃O₂
MW: 178.11
Bod varu: 69…71 °C/60mmHg
Hustota: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236324
CAS číslo: 32858-93-8