Tisk…
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(6-Fluoro-1H-indol-3-yl)acetic acid, 6-Fluoroindole-3-acetic acid
PC9731-1G PC9731-500MG PC9731-5G
APOSPC9731-1GEA 5000 CZK
APOSPC9731-1G APOSPC9731-500MG APOSPC9731-5G
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193,18 g/mol
Bod tání: 159…163 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074503
CAS číslo: 443-75-4