Tisk…
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Butanamine,4,4,4-trifluoro-, 4,4,4-trifluorobutan-1-amine, 1-Amino-4,4,4-trifluorobutane
PC9728-1G PC9728-5G
APOSPC9728-1GEA 1490 CZK
APOSPC9728-1G APOSPC9728-5G
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
4,4,4-Trifluorobutylamine
Vzorec: C₄H₈F₃N
Bod varu: 90…94 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213030
CAS číslo: 819-46-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II