Tisk…
6-chloro-5-fluoroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-5-fluoroindole
PC9724-1G PC9724-250MG
APOSPC9724-1GEA 1120 CZK
APOSPC9724-1G APOSPC9724-250MG
6-chloro-5-fluoroindole
6-chloro-5-fluoroindole
Vzorec: C₈H₅ClFN
MW: 169.583 g/mol
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074496
CAS číslo: 122509-72-2