Tisk…
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9723-1G PC9723-25G PC9723-5G
APOSPC9723-1GEA 622 CZK
APOSPC9723-1G APOSPC9723-25G APOSPC9723-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.451 g/mol
Bod tání: 150…155 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236589
CAS číslo: 177480-81-8