Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9720-1G PC9720-5G PC9720-25G
APOSPC9720-1GEA 6520 CZK
APOSPC9720-1G APOSPC9720-5G APOSPC9720-25G
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid 95+%
5-(Trifluoromethyl)-2-(4-trifluoromethylphenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₇F₆NO₃
MW: 327,18 g/mol
Bod tání: 180…185 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100463
CAS číslo: 886497-47-8