5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9714-25G
PC9714-5G
APOSPC9714-25GEA
7670
CZK
APOSPC9714-25G
APOSPC9714-5G
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
5-Iodo-2-nitrobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₃F₃INO₂ Bod tání: 61…64 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08282788 CAS číslo: 393-10-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...