Tisk…
4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluoropyridin-4-amine
PC9706-1G PC9706-5G PC9706-250MG
APOSPC9706-1GEA 2360 CZK
APOSPC9706-1G APOSPC9706-5G APOSPC9706-250MG
4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
4-Amino-2,6-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₄F₂N₂
MW: 130.098 g/mol
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08436089
CAS číslo: 63489-58-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III