Tisk…
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9703-10G PC9703-25G PC9703-5G
APOSPC9703-10GEA 8270 CZK
APOSPC9703-10G APOSPC9703-25G APOSPC9703-5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₄ClF₃N₂O
MW: 212,56 g/mol
Bod tání: 41…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068130
CAS číslo: 128455-62-9