4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9701-1G
PC9701-5G
APOSPC9701-1GEA
1660
CZK
APOSPC9701-1G
APOSPC9701-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 95%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Vzorec:
C₅BrF₄N Bod varu: 134…135 °C Hustota: 1,92 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 63 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075169 CAS číslo: 3511-90-8 |