Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
PC9696-1G PC9696-5G PC9696-250MG
APOSPC9696-1GEA 2700 CZK
APOSPC9696-1G APOSPC9696-5G APOSPC9696-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone 95+%
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₁₀H₁₀FNO
MW: 179,19 g/mol
Bod tání: 54…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00138504
CAS číslo: 54660-08-1