Tisk…
4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9694-1G PC9694-5G
APOSPC9694-1GEA 2150 CZK
APOSPC9694-1G APOSPC9694-5G
4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene 97%
4-Bromo-1,1-difluorobut-1-ene
Vzorec: C₄H₅BrF₂
MW: 170.99 g/mol
Bod varu: 97…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038266
CAS číslo: 147804-02-2
UN: 1993
ADR: 3 III