Tisk…
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9685-25G PC9685-5G PC9685-100G
APOSPC9685-25GEA 5230 CZK
APOSPC9685-25G APOSPC9685-5G APOSPC9685-100G
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₆FNO
Bod tání: 173…176 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00069703
CAS číslo: 2795-41-7