2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9677-1G
PC9677-250MG
APOSPC9677-1GEA
3110
CZK
APOSPC9677-1G
APOSPC9677-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxypyridine
Vzorec:
C₅HF₄NO Bod tání: 95…97 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00981885 CAS číslo: 2693-66-5 |